Principaux documents
LGFN30K
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
30 μm average diameter
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Forme
pellets
Diamètre moyen
30 μm
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Application
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informations légales
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.