Principaux documents
L550001-HH
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Synonyme(s) :
Cap B
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 1 × 1.25 L (L550251-01)
Impuretés
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Compatibilité
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Notes préparatoires
Acetonitrile / Pyridine 6/4 (v/v)
Informations légales
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter