Principaux documents
L511501
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(1-dinaphthylphosphino)ferrocene
Synonyme(s) :
Zhou′s Ligand, dnpf
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H36FeP2
Poids moléculaire :
754.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2cccc3ccccc23)c4cccc5ccccc45.[CH]6[CH][CH][C]([CH]6)P(c7cccc8ccccc78)c9cccc%10ccccc9%10
InChI
1S/2C25H18P.Fe/c2*1-5-15-22-19(9-1)11-7-17-24(22)26(21-13-3-4-14-21)25-18-8-12-20-10-2-6-16-23(20)25;/h2*1-18H;
Clé InChI
QNWZAQREDYRXCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Arylation of unbiased alpha-olefins, selective at the internal position.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable