Principaux documents
L498300
1-{3-[4-CYCLOHEXYL-2-(1H-PYRROL-1-YL)PHENOXY]-2-HYDROXYPROPYL}-4-(2-METHOXYPHENYL)PIPERAZIN-1-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H40ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.125
Numéro MDL:
Autres remarques