Principaux documents
L494704
4-BROMO-2-(2-((4-ETHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.