Documents
L492574
N'-{(E)-[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLIDENE}-4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H25FN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.569
Numéro MDL:
Autres remarques