Principaux documents
L489514
2-IODO-N-(2-OXO-2-(2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12IN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.239
Numéro MDL:
Autres remarques