Documents
L489417
4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-3-ETHOXYBENZALDEHYDE SEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.804
Numéro MDL:
Autres remarques