Principaux documents
L486183
4-BUTOXYBENZALDEHYDE N-(3-CHLOROPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.897
Numéro MDL:
Autres remarques