Principaux documents
L484563
N'-(4-ETHOXYBENZYLIDENE)-2,4-DIHYDROXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.317
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.