L484016
2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZALDEHYDE N-(3-CHLOROPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClF3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.787
Numéro MDL:
Autres remarques