Documents
L483869
3-BROMOBENZALDEHYDE N-(3-CHLOROPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11BrClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.685
Numéro MDL:
Autres remarques