Principaux documents
L483664
2-BROMOBENZALDEHYDE N-(3-METHYLPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14BrN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.267
Numéro MDL:
Autres remarques