Principaux documents
L480363
1-(1-BROMOETHYL)-2-(BROMOMETHYL)BENZENE
AldrichCPR
L480363-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L480363-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H10Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.988
Numéro MDL:
29,20 €