Principaux documents
L479756
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.924
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.