Documents
L478784
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-1-(2-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H23ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.985
Numéro MDL:
Autres remarques