Principaux documents
L477583
N'-[(E,2Z)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.622
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.