Principaux documents
L477567
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26BrN5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
596.507
Numéro MDL:
Autres remarques