Principaux documents
L477478
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(4-ETHYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19ClN4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.046
Numéro MDL:
Autres remarques