Principaux documents
L476846
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H23ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.962
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.