Principaux documents
L474983
2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-METHYL-2-THIENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N5O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.611
Numéro MDL:
Autres remarques