L473847
N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19Cl2N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.377
Numéro MDL:
Autres remarques