Principaux documents
L473065
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18Cl5N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.703
Numéro MDL:
Autres remarques