Principaux documents
L471364
3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E,2E)-2-METHYL-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H26N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.545
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.