Documents
L471321
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIMETHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.867
Numéro MDL:
Autres remarques