L470503
ETHYL 5-ACETYL-2-({1-[(2-BROMOBENZOYL)AMINO]-2,2,2-TRICHLOROETHYL}AMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18BrCl3N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.693
Numéro MDL:
Autres remarques