Principaux documents
L470015
ETHYL 4-{[2-{[4-(ETHOXYCARBONYL)ANILINO]CARBONYL}-3-(3-PHENOXYPHENYL)ACRYLOYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H30N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.627
Numéro MDL:
Autres remarques