Principaux documents
L469467
N-ETHYL-2-{[(1-NAPHTHYLOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.523
Numéro MDL:
Autres remarques