Principaux documents
L469424
METHYL 2-[(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-CHLOROPHENOXY)ACETYL]AMINO}ETHYL)AMINO]-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20Cl4N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.269
Numéro MDL:
Autres remarques