Principaux documents
L467316
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[4-AMINO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16Cl2N6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.337
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.