Documents
L466743
ISOPROPYL [(3-ALLYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.516
Numéro MDL:
Autres remarques