L466654
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22ClN3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.053
Numéro MDL:
Autres remarques