Documents
L464686
2-[(3-METHOXYBENZYL)SULFANYL]-3-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.511
Numéro MDL:
Autres remarques