Principaux documents
L460087
N'-(3-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-4-ETHOXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.443
Numéro MDL:
Autres remarques