Documents
L457663
N'-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-2-HYDROXY-2-PHENYLACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.861
Numéro MDL:
Autres remarques