Documents
L456438
4-(2-(2-BROMOBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.323
Numéro MDL:
Autres remarques