Principaux documents
L455466
1-(2-(1-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.547
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.