Principaux documents
L453978
4-(BENZYLOXY)BENZALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.469
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.