Principaux documents
L451479
4-(2-((2-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.323
Numéro MDL:
Autres remarques