Key Documents
L451398
4-(2-(OXO(4-TOLUIDINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.871
Numéro MDL:
Autres remarques