Documents
L451134
2-(2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.369
Numéro MDL:
Autres remarques