Documents
L450634
(1-(3-CHLOROPHENYL)-3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.638
Numéro MDL:
Autres remarques