Principaux documents
L450316
ETHYL 3-((4-ISOPROPYLANILINO)CARBONYL)PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.482
Numéro MDL:
Autres remarques