Principaux documents
L449288
2-CHLORO-N-ISOPROPYL-4-NITRO-N-PHENYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.763
Numéro MDL:
Autres remarques