Principaux documents
L449024
1-(4-TERT-BUTYLBENZOYL)-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.412
Numéro MDL:
Autres remarques