Principaux documents
L445800
5-((4-METHOXYANILINO)METHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.396
Numéro MDL:
Autres remarques