Documents
L445746
2-{[5-({[(ISOPROPYLANILINO)METHYL]SULFANYL}METHYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H31N5OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.72
Numéro MDL:
Autres remarques