Documents
L445452
2-[(4-ALLYL-5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFANYL]METHYL}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N-(2,6-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.618
Numéro MDL:
Autres remarques