Principaux documents
L444308
N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-2-{[4-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-5-(PHENOXYMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H28N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.614
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.