Principaux documents
L444146
5-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-4-(2-METHYLPHENYL)-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.49
Numéro MDL:
Autres remarques